Läs mer
Pyrrol-3-karboxylsyra, 98+%
Description
Pyrrol-3-karboxylsyra är användbar för syntes av kolecystokinin-antagonister, bensopyran-antihypertensiva och azepindioner. Den används för framställning av en poly(pyrrol-3-karboxylsyra) modifierad penngrafitelektrod och dess användning vid bestämning av serotonin (SER) i blodserum och urinprov.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyrrol-3-karboxylsyra är användbar för syntes av kolecystokininantagonister, bensopyran antihypertensiva och azepindioner. Den används för framställning av en poly(pyrrol-3-karboxylsyra) modifierad penngrafitelektrod och dess användning vid bestämning av serotonin (SER) i blodserum och urinprov.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Oförenlig med starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyrrole-3-carboxylic acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 108642 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 111.1 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.