Läs mer
Pyrrol-3-karboxylsyrahydrat, 95 %
Produktkod. 10385702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10385702 500 mg Glasflaska 500mg
11956631 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10385702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377655000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 336100-46-0 | C5H5NO2 | 111,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 336100-46-0
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.10
MDL-nummer MFCD06201862
InChI-nyckel DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, c5h5no2.h2o, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, hydrate 1:?
PubChem CID 45076181
IUPAC-namn 1H-pyrrol-3-karboxylsyra;hydrat
LEDER OC(=O)C1=CNC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt 144.0°C to 147.0°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Beilstein 22,II,17
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether
Formel vikt 111.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.