Läs mer
Pyrrole, 98+%
Beskrivning
Pyrrol spelar en viktig roll i syntesen av droger, kryddor, jordbrukskemikalier, färgämnen, fotografiska kemikalier och parfymer. Det spelar en viktig roll vid elektropolymerisation av makroporösa ledande polymerfilmer. Det fungerar som en katalysator för polymerisationsprocessen; som standardämne vid kromatografisk analys; som korrosionsinhibitorer och konserveringsmedel och som lösningsmedel för hartser och terpener. Den används för att studera den vätebindningsförmedlade kopplingen av 1,2,3-triazol till pyrrol och vid framställningen av 1-(4-klor-bensoyl)-pyrrol genom att reagera med 4-klor-bensoylklorid. I Ciamician-Dennstedt omarrangemang, används det för att framställa 3-klorpyridin genom att reagera med diklorkarben.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyrrole spelar en viktig roll vid syntes av droger, kryddor, jordbrukskemikalier, färgämnen, fotografiska kemikalier och parfymer. Det spelar en viktig roll vid elektropolymerisation av makroporösa ledande polymerfilmer. Det fungerar som en katalysator för polymerisationsprocessen; som standardämne vid kromatografisk analys; som korrosionsinhibitorer och konserveringsmedel och som lösningsmedel för hartser och terpener. Den används för att studera den vätebindningsförmedlade kopplingen av 1,2,3-triazol till pyrrol och vid framställningen av 1-(4-klor-bensoyl)-pyrrol genom att reagera med 4-klor-bensoylklorid. I Ciamician-Dennstedt omarrangemang, används det för att framställa 3-klorpyridin genom att reagera med diklorkarben.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etyleter, utspädda syror och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrole |
| Densitet | 0.967 |
| Kokpunkt | 131°C |
| Flampunkt | 38°C (100°F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.509 |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1159 |
| Känslighet | Air and light sensitive |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.