Läs mer
Pyrrol, 98+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Pyrrole spelar en viktig roll vid syntes av droger, kryddor, jordbrukskemikalier, färgämnen, fotografiska kemikalier och parfymer. Det spelar en viktig roll vid elektropolymerisation av makroporösa ledande polymerfilmer. Det fungerar som en katalysator för polymerisationsprocessen; som standardämne vid kromatografisk analys; som korrosionsinhibitorer och konserveringsmedel och som lösningsmedel för hartser och terpener. Den används för att studera den vätebindningsförmedlade kopplingen av 1,2,3-triazol till pyrrol och vid framställningen av 1-(4-klor-bensoyl)-pyrrol genom att reagera med 4-klor-bensoylklorid. I Ciamician-Dennstedt omarrangemang, används det för att framställa 3-klorpyridin genom att reagera med diklorkarben.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etyleter, utspädda syror och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrole |
| Densitet | 0.967 |
| Kokpunkt | 131°C |
| Flampunkt | 38°C (100°F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.509 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1159 |
| Känslighet | Air and light sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pyrrole
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Pyrrole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.