Läs mer
Pyrrol, 98+%
Produktkod. 11430443
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430443 250 g 250g
11420443 50 g 50g
11410443 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12616.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Pyrrole spelar en viktig roll vid syntes av droger, kryddor, jordbrukskemikalier, färgämnen, fotografiska kemikalier och parfymer. Det spelar en viktig roll vid elektropolymerisation av makroporösa ledande polymerfilmer. Det fungerar som en katalysator för polymerisationsprocessen; som standardämne vid kromatografisk analys; som korrosionsinhibitorer och konserveringsmedel och som lösningsmedel för hartser och terpener. Den används för att studera den vätebindningsförmedlade kopplingen av 1,2,3-triazol till pyrrol och vid framställningen av 1-(4-klor-bensoyl)-pyrrol genom att reagera med 4-klor-bensoylklorid. I Ciamician-Dennstedt omarrangemang, används det för att framställa 3-klorpyridin genom att reagera med diklorkarben.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etyleter, utspädda syror och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-97-7
Molekylformel C4H5N
Molekylvikt (g/mol) 67.09
MDL-nummer MFCD00005216
InChI-nyckel KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC-namn 1H-pyrrol
LEDER N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole
Densitet 0.967
Kokpunkt 131 °C
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1159
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,8014
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, etyleter, utspädda syror och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 67.09
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrrole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.