Läs mer
Pyrrole-ND, CDN
Produktkod. 30316487
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30316487 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316487 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58341G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-N-D
CAS 10162-82-0
Molekylformel C4 D H4 N
Kvantitet 1 g
Synonym 1 H-Pyrrole-1-d (9 CI), Pyrrole-1-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), Pyrrole-N-d, Pyrrole-N-D
InChI formel InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i/hD
LEDER [2 H]n1cccc1
IUPAC-namn 1-deuteriopyrrol
Molekylvikt (g/mol) 68.095
Formel vikt 68,048 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet