missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrrole, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15879490
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879490 25 mL 25ml
15836460 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15879490 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8074920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 SEK
    302.00 SEK / 25ml
    Save 20.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 109-97-7

Specifikationer

Smältpunkt -24°C
Densitet 0.97 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 130°C to 131°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005216
Kvantitet 25 mL
Synonym Pyrrole, Pyrrole
Molekylvikt (g/mol) 67.09
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.