Läs mer
Pyrrolidin-2-ett (2-Pyrrolidon), Mikromol™
Produktkod. 18003950
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18003950 100 mg
1 options
Produktkod. 18003950 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0083.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyrrolidin-2-one (2-Pyrrolidon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidone
CAS 616-45-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Pyrrolidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pyrrolidin-2-one, Povidone Imp. B (EP), Piracetam Imp. A (EP), 2-Pyrrolidone, 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidone, Soluphor P, alpha-Pyrrolidinone, alpha-Pyrrolidone, gamma-Aminobutyric acid lactam, gamma-Aminobutyric lactam, gamma-Aminobutyrolactam, gamma-Butyrolactam, Piracetam Impurity A, Povidone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
LEDER O=C1CCCN1
IUPAC-namn pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 85.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 85,0528 g/mol