Läs mer
Pyrrolidine-1-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10082882
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082882 1 g Amber Glass Bottle 1g
10686893 10 g Amber Glass Bottle 10g
10225944 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00582DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1530-88-7
Molekylformel C5H8N2
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00003165
InChI-nyckel QJRYYOWARFCJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidinecarbonitrile, 1-cyanopyrrolidine, n-cyanopyrrolidine, pyrrolidinecarbonitrile, cyanopyrrolidine, cyano-pyrrolidine, tetramethylenecyanamide, 1-pyrrolidine carbonitrile, d00fga
PubChem CID 73737
IUPAC-namn pyrrolidine-1-carbonitrile
LEDER N#CN1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine-1-carbonitrile
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9540g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 96.13
Procent renhet 97%