missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15821391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821391 100 g 100g
15811391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15821391 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211000100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5108-96-3

Specifikationer

Smältpunkt 146°C to 151°C
MDL-nummer MFCD00012720
Kvantitet 100 g
Synonym Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt, Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
Molekylvikt (g/mol) 164.29
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.