Läs mer
Pyrrolidine-2,2,5,5-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrolidine-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 42403-25-8 |
| Molekylformel | C4H5D4N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2,2,5,5-Tetradeuteropyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CCC([2 H])([2 H])N1 |
| IUPAC-namn | pyrrolidine-2,2,5,5-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.15 |
| Formel vikt | 75.1 g/mol |
| Visa mer |