missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrrolidine-2,2,5,5-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrolidine-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 42403-25-8 |
| Molekylformel | C4H5D4N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,2,5,5-Tetradeuteropyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1 |
| IUPAC-namn | pyrrolidine-2,2,5,5-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.15 |
| Formel vikt | 75.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?