Läs mer
Pyrrolidine-2,2,5,5-d4, TRC
Produktkod. 30426007
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30426007 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99795150MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine-2,2,5,5-D4
CAS 42403-25-8
Molekylformel C4H5D4N
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,2,5,5-Tetradeuteropyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i3D2,4D2
LEDER [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1
IUPAC-namn pyrrolidine-2,2,5,5-d4
Molekylvikt (g/mol) 75.15
Formel vikt 75.1