Läs mer
Pyrrolidine-2-thione, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyrrolidine-2-thione |
| CAS | 2295-35-4 |
| Molekylformel | C4H7NS |
| MDL-nummer | MFCD00049351 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | S=C1NCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.17 |
| Procent renhet | 98% |