Läs mer
Pyrrolidin-3-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15549473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15549473 1 g 1g
15559473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15549473 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59378-87-9 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59378-87-9
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
InChI-nyckel JAEIBKXSIXOLOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidine carboxylic acid, beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, pyrrolidine-3-carboxylicacid, dl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, beta-dl-proline, pubchem10439, acmc-209mcv, acmc-20a9vh
PubChem CID 3034645
IUPAC-namn pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER C1CNCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Smältpunkt 182.0°C to 184.0°C
Elementaranalys 50.86 to max. 53.47% min. Carbon 11.86 to max. 12.47% min. Nitrogen
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.