Läs mer
Pyrrolidine-3-carboxylic acid, TRC
Produktkod. 30424097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424097 5 g
30417339 1 g
30425914 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9999485G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59378-87-9
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
IUPAC-namn pyrrolidine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Formel vikt 115.0633