Läs mer
Pyrrolidin, 99,5+%, renat genom redestillation, AcroSeal™
Produktkod. 11996761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996761 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
11976761 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446148000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-75-1
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.12
MDL-nummer MFCD00005249
InChI-nyckel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-namn pyrrolidin
LEDER C1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine
Smältpunkt -63.0°C
Densitet 0.8660g/mL, 0.866
Kokpunkt 86.0°C to 88.0°C
Flampunkt 3°C
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.4421 to 1.4441
Kvantitet 800 mL
Merck Index 15,8129
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
Formel vikt 71.11
Procent renhet 99.5+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.