Läs mer
Pyrrolidin, 99 %
Produktkod. 11412637
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412637 100 mL 100ml
11422637 500 mL 500ml
11432637 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14852.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Pyrrolidin används som byggsten i syntesen av organiska föreningar. Det används för att aktivera ketoner och aldehyder mot nukleofil addition. Det används också för att främja aldolkondensering av ketoner och aldehyder genom att bilda enamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyrrolidin används som byggsten i syntesen av organiska föreningar. Det används för att aktivera ketoner och aldehyder mot nukleofil addition. Det används också för att främja aldolkondensering av ketoner och aldehyder genom att bilda enamin.
Löslighet Blandbar med alkohol
, eter, kloroform och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel, koldioxid och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-75-1
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.12
MDL-nummer MFCD00005249
InChI-nyckel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-namn pyrrolidin
LEDER C1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.856
Kokpunkt 86°C to 88°C
Flampunkt 2°C (35°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Like Rotten Eggs
Brytningsindex 1.4431
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1922
Beilstein 102395
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,8015
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formel vikt 71.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.