Läs mer
Pyrrolidin, 99+%
Produktkod. 10469250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10469250 100 mL Glasflaska 100ml
10163710 250 mL Glasflaska 250ml
10761414 1 L Glasflaska 1 L
10207403 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11976601 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10469250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 SEK
    327.65 SEK / 100ml
    Save 37.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-75-1
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.12
MDL-nummer MFCD00005249
InChI-nyckel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-namn pyrrolidin
LEDER C1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -63,0 °C
Densitet 0.8660g/mL, 0.866
Kokpunkt 86,0 °C till 88,0 °C
Flampunkt 3 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4421 till 1,4441
Kvantitet 100 mL
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Merck Index 15,8129
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och kloroform, lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Formel vikt 71.11
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.