Läs mer
Pyrrolidine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10336390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10336390 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10336390 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/8140/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 123-75-1
Smältpunkt -63°C
Färg Colorless
pH 12.9
Kokpunkt 86°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C4H9N
MDL-nummer MFCD00005249
Kvantitet 100 mL
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
InChI-nyckel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCNC1
IUPAC-namn pyrrolidine
Molekylvikt (g/mol) 71.12
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Formel vikt 71.11g/mol
Ångtryck 65mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.