Läs mer
Pyrrolidine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899490
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899490 250 mL 250ml
15889490 5 mL 5ml
15809500 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15899490 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8074940250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-75-1
Specifikationer
Smältpunkt -63°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 86°C to 88°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005249
Kvantitet 250 mL
Synonym Pyrrolidine, Tetramethyleneimine, Pyrrolidine
Molekylvikt (g/mol) 71.12