Läs mer
Pyrrolidin, TRC
Produktkod. 30427450
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30427450 10 g
1 options
Produktkod. 30427450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99795010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidine
CAS 123-75-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4 H9 N
Kvantitet 10 g
Synonym Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine
InChI formel InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
LEDER C1CCNC1
IUPAC-namn pyrrolidin
Molekylvikt (g/mol) 71.12
Formel vikt 71.0735