Läs mer
Pyrrolidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrolidine |
| CAS | 123-75-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C4 H9 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2 |
| LEDER | C1CCNC1 |
| IUPAC-namn | pyrrolidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 71.12 |
| Visa mer |