Läs mer
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium, MedChemExpress
Produktkod. 16477526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16477526 100 mg
1 options
Produktkod. 16477526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18738
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
Fysisk form Solid
CAS 5108-96-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H12N2S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Ammonium pyrrolidinedithiocarbamatePDTC ammonium APDC
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (304.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER SC(N1CCCC1)=S.N
Molekylvikt (g/mol) 164.29
Formel vikt 164.29
Procent renhet 98.0%