Läs mer
Pyrrolidinditiokarbamat ammoniumsalt,> 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440821 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440821 25 g 25g
11450821 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440821 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215647025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5108-96-3
Molekylformel C5H8NS2-
Molekylvikt (g/mol) 146.246
MDL-nummer MFCD00012720
InChI-nyckel VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC-namn pyrrolidin-1-karboditioat
LEDER C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt
Namnnotering Molecular Biology
Färg Vitt
Analysprocentintervall >95%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.29
Fysisk form Kristallint pulver