Läs mer
Pyrrolidone hydrotribromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrolidone hydrotribromide |
| CAS | 22580-55-8 |
| Molekylformel | C4 H7 N O . Br3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO.Br3/c6-4-2-1-3-5-4;1-3-2/h1-3H2,(H,5,6);/q;-1 |
| LEDER | Br[Br-]Br.O=C1CCCN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.817 |
| Formel vikt | 321.808 |