Läs mer
Pyrrolizidine alkaloids Mixture 661 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine |
| CAS | 41093-89-4, 520-68-3, 570-19-4, 65582-53-8, 303-33-3, 6209-65-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (+)-Echimidine N-Oxide 100 μg/mL∣Echimidine 100 μg/mL∣Europine 100 μg/mL∣Europine-N-oxide 100 μg/mL∣Heliotrine 100 μg/mL∣Heliotrine-N-oxide 100 μg/mL∣Intermedine 100 μg/mL∣Intermedine N-oxide 100 μg/mL∣Lasiocarpine 100 μg/mL∣Lasiocarpine-N-oxide 100 μg/mL∣Lycopsamine 100 μg/mL∣Lycopsamine N-oxide 100 μg/mL∣Retrorsine 100 μg/mL∣Retrorsine N-Oxide 100 μg/mL∣Senecionine 100 μg/mL∣Senecionine N-Oxide 100 μg/mL∣Seneciphyllin 100 μg/mL∣Seneciphylline N-Oxide 100 μg/mL∣Senecivernine 100 μg/mL∣Senecivernine-N-oxide 100 μg/mL∣Senkirkine 100 μg/mL |