Läs mer
Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic Acid |
| CAS | 1895300-97-6 |
| Molekylformel | C8 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pyrrolo[2,1-c]pyrazine-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-6-2-1-4-10(6)5-3-9-7/h1-5H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1nccn2cccc12 |
| IUPAC-namn | pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.145 |
| Formel vikt | 162.0429 |