missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrromethene 546, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrromethene 546 |
| CAS | 121207-31-6 |
| Molekylformel | C14H17BF2N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BODIPY 493/503, 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, (T-4)-[2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoroboron, Difluoro{2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3 |
| LEDER | FB1(F)[N]2=C(C)C=C(C)C2=C(C)C3=C(C)C=C(C)N13 |
| IUPAC-namn | 5,5-difluoro-1,3,7,9,10-pentamethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.11 |
| Formel vikt | 262.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?