Läs mer
Pyruvaldehyde-13C3 (2% aqueous solution), TRC
Produktkod. 17992365
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17992365 1 mg -
17900925 10 mg -
17980345 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9988721MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1353867-77-2
Molekylformel 13C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 75.04
Synonym Methylglyoxal-13C3
LEDER [13CH3][13C]([13CH]=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvaldehyde-13C3
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
Formel vikt 75.0312