Läs mer
Pyruvaldehyd (35 % vattnadsvätska), TRC
Produktkod. 30010938
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010938 10 g
30003437 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99887010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-98-8
Molekylformel C3 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
Synonym Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde, Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde
IUPAC-namn 2-oxopropanal
LEDER CC(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvaldehyde
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Formel vikt 72.0211