Läs mer
Pyruvic Acid-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic Acid-13C2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 90.0228 |