Läs mer
Pyruvic Acid-13C3 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic Acid-13C3 Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1; |
| Formel vikt | 113.0081 |
| Procent renhet | >95% |