Läs mer
Pyruvic Acid-2-13C Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic Acid-2-13C Sodium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1; |
| Formel vikt | 111.0013 |