Läs mer
Pyruvinsyra etylester, TRC
Produktkod. 30410020
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30410020 500 g
1 options
Produktkod. 30410020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP998915500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 617-35-6
Molekylformel C5H8O3
Kvantitet 500 g
Synonym 2-Oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxopropanoate, Ethyl 2-Oxopropionate, Ethyl Methylglyoxylate, Ethyl Pyruvate, NSC 48386
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)C
IUPAC-namn Etyl 2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Formel vikt 116.0473