Läs mer
Pyruvic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16442718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16442718 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16442718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0781
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MedChemExpress Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic acid
CAS 127-17-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H4O3
Kvantitet 5 g
Synonym Acetylformic acid
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (1135.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (567.79 mM)
LEDER CC(C(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 88.06
Formel vikt 88.06
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism