Läs mer
Pyruvic Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic Acid Potassium Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 125.9719 |