Läs mer
Pyruvic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15850791
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15850791 500 mL 500ml
15840791 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15850791 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201700500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-17-3
Specifikationer
Smältpunkt 12°C
Densitet 1.27 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00002585
Kvantitet 500 mL
Synonym Pyruvic acid, Pyruvic acid
Molekylvikt (g/mol) 88.06