Läs mer
Melford Pyrodruvsyra natriumsalt
Produktkod. 30018647
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018647 1 kg
1 options
Produktkod. 30018647 Leverantör Melford Leverantörsnummer P170001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: Sodium Pyruvate
  • CAS-nummer: 113-24-6
  • Molekylformel: C 3 H 3 NaO 3
  • Molekylvikt: 110,04
Specifikationer
CAS 113-24-6
Molekylformel C3H3NaO3
Kvantitet 1 kg