Läs mer
Pyrodruvsyranatriumsalt, 99,3 %, cellkulturreagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482001 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482001 25 g 25g
11492001 100 g 100g
11402011 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482001 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219473425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    759.49 SEK / 25g
    Save 38.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 113-24-6
Molekylformel C3H3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 110.044
MDL-nummer MFCD00002586
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-namn natrium;2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic acid sodium salt
Namnnotering Molecular Biology
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 110
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver