Learn More
Pyrodruvsyranatriumsalt, 99,3 %, cellkulturreagens, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic acid sodium salt |
| Namnnotering | Molekylärbiologi |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 110 |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
| Fysisk form | Kristallint pulver |