Läs mer
Pyrodruvsyra, natriumsalt,∽ 99 %, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496322 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11496322 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210292690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6125.00 SEK
    5830.48 SEK / 500g
    Save 294.52 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Natriumpyruvat används som en komponent i odlingsbuljong och media
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic Acid, Sodium Salt
CAS 113-24-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall Cirka 99 %
Molekylformel C3H3NaO3
MDL-nummer MFCD00002586
Kvantitet 500 g
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
InChI-nyckel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 110.044
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Formel vikt 110.04
Kvalitet Reagens
Fysisk form Pulver