Läs mer
Pyruvic Acid Sodium Salt, Millipore™
Produktkod. 10731492
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10731492 1 kg 1kg
10275440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731492 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1066191000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For biochemistry
Zwitterionic buffer substanceMES is used as a zwitterionic buffer substance in the preparation of media for the culture of microorganisms and plant cells. MES is a very convenient buffer substance due to its biological inertness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113-24-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic Acid Sodium Salt
Smältpunkt 236.8°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00002586
Synonym Pyruvic acid sodium salt, Sodium pyruvate, Pyruvate, Pyruvic acid sodium salt
Molekylvikt (g/mol) 110.04
Kvalitet Research
Densitet 1.78 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyruvic acid sodium salt for biochemistry
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic acid sodiumsalt