Läs mer
Pyruvic acid sodium salt, Millipore™
Produktkod. 18852318
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
18852318 50 g
1 options
Produktkod. 18852318 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1.06619.0050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For biochemistry
Zwitterionic buffer substance MES is used as a zwitterionic buffer substance in the preparation of media for the culture of microorganisms and plant cells. MES is a very convenient buffer substance due to its biological inertness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic acid sodium salt
Smältpunkt 236.8°C
CAS 113-24-6
Kvantitet 50 g
Densitet 1.78 g/cm³ at 20°C
Synonym Pyruvic acid sodium salt, Sodium pyruvate, Pyruvate, Pyruvic acid sodium salt
Molekylvikt (g/mol) 110.04
Kvalitet Not Available