Läs mer
Pyruvinsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30134447
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134447 25 g
30008340 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99890025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113-24-6
Molekylformel C3 H3 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 110.04
Synonym 2-Oxopropanoic Acid Sodium Salt (1:1), Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt (9CI), Pyruvic acid, sodium salt (7CI,8CI), Sodium 2-oxopropanoate, Sodium Pyruvate, Sodium α-ketopropionate, N-acetyl-D-neuraminic acid (NANA), Sodium Pyruvate, N-acetyl-D-mannosamine (NAM), Pyruvate
IUPAC-namn natrium; 2-oxopropanoat
LEDER [Na+].CC(=O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic acid sodium salt
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 109.998