Läs mer
Pyrodruvsyra, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319427 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16319427 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16319427 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3242
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Pyrodruvsyra127-17-31000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic Acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 127-17-3, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C3H4O3
MDL-nummer MFCD00002585
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-oxopropansyra
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 88.06
PubChem CID 1060
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:32816
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning