Läs mer
Pyruvinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic Acid |
| CAS | 127-17-3 |
| Molekylformel | C3 H4 O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6) |
| LEDER | CC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-oxopropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.06 |
| Formel vikt | 88.016 |