Läs mer
Pyruvic aldehyde, 35-45% w/w aq. soln
Produktkod. 11440528
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440528 500 g 500g
11420528 25 g 25g
11430528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24664.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Pyrodruvsaldehyd används vid syntes och cytotoxicitetsutvärdering av N-terminala analoger av tubulysin-U, en antimitotisk förening. Används även vid syntes av imidazoler som potenta kalcitoningen-relaterade CGRP-antagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyrodruvsaldehyd används vid syntes och cytotoxicitetsutvärdering av N-terminala analoger av tubulysin-U, en antimitotisk förening. Används även vid syntes av imidazoler som potenta kalcitoningen-relaterade CGRP-antagonister.
Löslighet Löslig i
DMSO, vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-98-8
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00006960
InChI-nyckel AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC-namn 2-oxopropanal
LEDER CC(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic aldehyde
Densitet 1.2
Linjär formel CH3COCHO
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 500 g
Beilstein 906750
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,6081
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,water.
Formel vikt 72.06
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 35 to 45% w/w aq. soln
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.