Läs mer
Pyruvinaldehyd, 30-45 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 10685422 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10685422 100 g Glasflaska 100g
10002150 500 g Glasflaska 500g
10606594 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10685422 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    800.65 SEK / 100g
    Save 109.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-98-8 , 7732-18-5
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00006960
InChI-nyckel AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC-namn 2-oxopropanal
LEDER CC(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic aldehyde
Namnnotering 35-45 wt.%
Smältpunkt -20,0 °C
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
pH 1 till 3
Kokpunkt >72,0 °C
Flampunkt >71 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCHO
Brytningsindex 1.4209
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 762
Merck Index 15, 6153
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, bensen och dmso
Formel vikt 72.06
Procent renhet 35-45 wt.%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.