Läs mer
Pyrodruvinaldehyd-dimetylacetal, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451567
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451567 100 g 100g
11461567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24988.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6342-56-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Pyrodruvinaldehyd-dimetylacetal användes i syntesen av metylglyoxal via hydrolys i närvaro av H2SO4. Det användes för att undersöka effekterna av metylglyoxal-medierad glykering på strukturen, termisk stabilitet och enzymaktivitet av jäst enolas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyrodruvinaldehyd-dimetylacetal användes i syntesen av metylglyoxal via hydrolys i närvaro av H2SO4. Den användes för att undersöka effekterna av metylglyoxal-medierad glykering på strukturen, termisk stabilitet och enzymaktivitet av jäst enolas.
Löslighet
Lösligt i vatten. 350 g/L vid °20 C.
Anmärkningar
Förvaras inte tillsammans med syror. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6342-56-9
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00008758
InChI-nyckel ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
PubChem CID 80650
IUPAC-namn 1,1-dimetoxipropan-2-on
LEDER CC(=O)C(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.998
Kokpunkt 133°C to 135°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1560557
Löslighetsinformation Soluble in water. 350g/L at 20°C.
Formel vikt 118.13
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.